2-Amino-5-iodo-4-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Iodo-4-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-Iodo-4-methylpyridin-2-ylamine
OR310075-1G
OR310075-500MG
APOSOR310075-1GEA
364
EUR
APOSOR310075-1G
APOSOR310075-500MG
2-Amino-5-iodo-4-methylpyridine
2-Amino-5-iodo-4-methylpyridine
Formula:
C₆H₇IN₂ Peso molecolare: 234,04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06637727 CAS Number: 356561-08-5 |