Stampa…
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR310057-1G OR310057-250MG
APOSOR310057-1GEA 183 EUR
APOSOR310057-1G APOSOR310057-250MG
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Formula: C9H5ClN2O2
Peso molecolare: 208,6000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09864191
CAS Number: 20254-76-6