Stampa…
N,N-Diethylethylenediamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
OR31005-1KG OR31005-500G
APOSOR31005-1KGEA 219 EUR
APOSOR31005-1KG APOSOR31005-500G
N,N-Diethylethylenediamine 97%
N,N-Diethylethylenediamine
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Punto di ebollizione: 145…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008176
CAS Number: 100-36-7
UN: 2685
ADR: 8+3,II