Stampa…
2-{1-[(tert-Butoxy)carbonyl]pyrrolidin-2-yl}acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
OR310046-1G OR310046-5G
APOSOR310046-1GEA 93.1 EUR
APOSOR310046-1G APOSOR310046-5G
2-{1-[(tert-Butoxy)carbonyl]pyrrolidin-2-yl}acetic acid
2-{1-[(tert-Butoxy)carbonyl]pyrrolidin-2-yl}acetic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,28 g/mol
Punto di fusione: 112…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179026
CAS Number: 194154-91-1