Stampa…
4-tert-Butylpyrimidin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310038-1G OR310038-250MG
APOSOR310038-1GEA 553 EUR
APOSOR310038-1G APOSOR310038-250MG
4-tert-Butylpyrimidin-2-amine 95%
4-tert-Butylpyrimidin-2-amine
Formula: C₈H₁₃N₃
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646229
CAS Number: 17321-94-7