Stampa…
1H-Indole-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Indole-2-carbonitrile
OR310037-1G OR310037-5G OR310037-250MG
APOSOR310037-1GEA 148 EUR
APOSOR310037-1G APOSOR310037-5G APOSOR310037-250MG
1H-Indole-2-carbonitrile
1H-Indole-2-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂
Peso molecolare: 142,161 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00187566
CAS Number: 36193-65-4