(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR310031-1G
OR310031-500MG
APOSOR310031-1GEA
538
EUR
APOSOR310031-1G
APOSOR310031-500MG
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₅ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20444426 CAS Number: 367259-26-5 |