Stampa…
1,4,5,6-Tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
OR310021-1G OR310021-5G
APOSOR310021-1GEA 108 EUR
APOSOR310021-1G APOSOR310021-5G
1,4,5,6-Tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
1,4,5,6-Tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01248822
CAS Number: 5932-32-1