Stampa…
4-(Dibenzylamino)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR310016-1G OR310016-500MG
APOSOR310016-1GEA 248 EUR
APOSOR310016-1G APOSOR310016-500MG
4-(Dibenzylamino)benzeneboronic acid
4-(Dibenzylamino)benzeneboronic acid
Formula: C₂₀H₂₀BNO₂
Peso molecolare: 317,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798225
CAS Number: 159191-44-3