Stampa…
2-Benzyloxy-5-bromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Benzyloxy)-5-bromopyridine
OR310014-1G OR310014-500MG
APOSOR310014-1GEA 248 EUR
APOSOR310014-1G APOSOR310014-500MG
2-Benzyloxy-5-bromopyridine
2-Benzyloxy-5-bromopyridine
Formula: C₁₂H₁₀BrNO
Peso molecolare: 264,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037462
CAS Number: 83664-33-9