2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR310012-1G
OR310012-500MG
OR310012-5G
APOSOR310012-1GEA
336
EUR
APOSOR310012-1G
APOSOR310012-500MG
APOSOR310012-5G
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Formula:
C₁₄H₁₅ClN₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22192242 CAS Number: 50971-79-4 |