Stampa…
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310008-1G OR310008-500MG
APOSOR310008-1GEA 328 EUR
APOSOR310008-1G APOSOR310008-500MG
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C7H5N3O
Peso molecolare: 147,1300 g/mol
Punto di fusione: 320 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999183
CAS Number: 19178-25-7