Stampa…
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR310005-1G OR310005-250MG
APOSOR310005-1GEA 87.3 EUR
APOSOR310005-1G APOSOR310005-250MG
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄Cl₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03783562
CAS Number: 101990-72-1