Stampa…
4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR3100-1G OR3100-250MG OR3100-500MG OR3100-2.5G OR3100-5G
APOSOR3100-1GEA 171 EUR
APOSOR3100-1G APOSOR3100-250MG APOSOR3100-500MG APOSOR3100-2.5G APOSOR3100-5G
4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368271
CAS Number: 5193-84-0