Stampa…
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31-250MG OR31-1G
APOSOR31-250MGEA 51 EUR
APOSOR31-250MG APOSOR31-1G
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₅ClN₂S
Peso molecolare: 184,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791215
CAS Number: 166196-61-8