Stampa…
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30995-25G OR30995-5G
APOSOR30995-25GEA 256 EUR
APOSOR30995-25G APOSOR30995-5G
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C6H4BrN3
Peso molecolare: 198,0201 g/mol
Punto di fusione: 146…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09757672
CAS Number: 18087-73-5