Stampa…
3-Quinolinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinoline-3-carboxaldehyde, Quinoline-3-carbaldehyde, 3-Quinolinecarboxaldehyde
OR30994-50MG OR30994-100MG
APOSOR30994-50MGEA 14.7 EUR
APOSOR30994-50MG APOSOR30994-100MG
3-Quinolinecarbaldehyde
3-Quinolinecarbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Peso molecolare: 157,17 g/mol
Punto di fusione: 68…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006768
CAS Number: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7