Stampa…
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30993-1G OR30993-250MG
APOSOR30993-1GEA 40.6 EUR
APOSOR30993-1G APOSOR30993-250MG
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02253186
CAS Number: 24279-74-1