Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30991-1G OR30991-5G
APOSOR30991-1GEA 14.7 EUR
APOSOR30991-1G APOSOR30991-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,1100 g/mol
Punto di ebollizione: 88…90 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419800
CAS Number: 27258-32-8