Stampa…
2-Bromostyrene 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3099-5G OR3099-100G OR3099-25G
APOSOR3099-5GEA 36.4 EUR
APOSOR3099-5G APOSOR3099-100G APOSOR3099-25G
2-Bromostyrene 97+%
2-Bromostyrene
Formula: C₈H₇Br
Punto di ebollizione: 102…104 °C/22mmHg
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000076
CAS Number: 2039-88-5