Stampa…
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30985-25G OR30985-5G OR30985-1G
APOSOR30985-25GEA 764 EUR
APOSOR30985-25G APOSOR30985-5G APOSOR30985-1G
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₆IN₃
Peso molecolare: 259,05 g/mol
Punto di fusione: 182…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261138
CAS Number: 88805-76-9