Stampa…
3-Amino-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30984-1G OR30984-5G OR30984-25G
APOSOR30984-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30984-1G APOSOR30984-5G APOSOR30984-25G
3-Amino-1H-indazole
3-Amino-1H-indazole
Formula: C₇H₇N₃
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00182045
CAS Number: 874-05-5