Stampa…
Methyl-3-phenylpropionate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR30978-100G OR30978-25G OR30978-500G
APOSOR30978-100GEA 24.4 EUR
APOSOR30978-100G APOSOR30978-25G APOSOR30978-500G
Methyl-3-phenylpropionate 98%
Methyl-3-phenylpropionate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 236…239 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017209
CAS Number: 103-25-3