1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ Densità: 1,024 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059036 CAS Number: 18471-40-4 UN: 2735 ADR: 8,III |