Stampa…
3-Amino-1-benzylpiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30968-1G OR30968-5G OR30968-25G
APOSOR30968-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30968-1G APOSOR30968-5G APOSOR30968-25G
3-Amino-1-benzylpiperidine
3-Amino-1-benzylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038444
CAS Number: 60407-35-4