Stampa…
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30963-10G OR30963-1G
APOSOR30963-10GEA 0 EUR
APOSOR30963-10G APOSOR30963-1G
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 885949-91-7