Stampa…
3-Amino-6-methylpyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30962-1G OR30962-5G
APOSOR30962-1GEA 23.2 EUR
APOSOR30962-1G APOSOR30962-5G
3-Amino-6-methylpyridazine
3-Amino-6-methylpyridazine
Formula: C₅H₇N₃
Punto di fusione: 223…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569899
CAS Number: 18591-82-7