Stampa…
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30960-1G OR30960-5G
APOSOR30960-1GEA 119 EUR
APOSOR30960-1G APOSOR30960-5G
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine
Formula: C₆H₈ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800366
CAS Number: 5734-67-8