Stampa…
5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30959-1G OR30959-250MG OR30959-5G
APOSOR30959-1GEA 63.8 EUR
APOSOR30959-1G APOSOR30959-250MG APOSOR30959-5G
5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
5-Amino-2-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₇N₃O
Punto di fusione: 119…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234878
CAS Number: 56621-89-7