Stampa…
3-Amino-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
OR30957-1G OR30957-25G OR30957-5G
APOSOR30957-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30957-1G APOSOR30957-25G APOSOR30957-5G
3-Amino-1H-pyrazole
3-Amino-1H-pyrazole
Formula: C₃H₅N₃
Peso molecolare: 83,09 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C/122mmHg
Punto di fusione: 34…39 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005236
CAS Number: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
UN: 3259
ADR: 8,II