Stampa…
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR30956-100G OR30956-25G
APOSOR30956-100GEA 212 EUR
APOSOR30956-100G APOSOR30956-25G
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formula: C₃H₅N₃O
Punto di fusione: 214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022384
CAS Number: 6126-22-3