3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR30951-1G
OR30951-250MG
APOSOR30951-1GEA
135
EUR
APOSOR30951-1G
APOSOR30951-250MG
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formula:
C₆H₄ClN₃ Punto di fusione: 170…171 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07780767 CAS Number: 95095-84-4 |