Stampa…
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3095-25G OR3095-5G
APOSOR3095-25GEA 357 EUR
APOSOR3095-25G APOSOR3095-5G
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Formula: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Punto di ebollizione: 72…75 °C/0,2mmHg
Densità: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004711
CAS Number: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8,II