Stampa…
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-2,6-dichloro-4-methylpyridine
OR30949-1G OR30949-5G OR30949-250MG
APOSOR30949-1GEA 161 EUR
APOSOR30949-1G APOSOR30949-5G APOSOR30949-250MG
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 177,03 g/mol
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320814
CAS Number: 129432-25-3