Stampa…
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-2-chloroisonicotinate
OR30947-1G OR30947-5G
APOSOR30947-1GEA 80 EUR
APOSOR30947-1G APOSOR30947-5G
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,6000 g/mol
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411723
CAS Number: 173435-41-1