Stampa…
3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Amino-4-cyanopyridine
OR30946-1G OR30946-250MG OR30946-5G
APOSOR30946-1GEA 72.5 EUR
APOSOR30946-1G APOSOR30946-250MG APOSOR30946-5G
3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
3-Aminopyridine-4-carbonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Punto di fusione: 135…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035596
CAS Number: 78790-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III