Stampa…
Ethyl-6-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR309457-1G OR309457-5G
APOSOR309457-1GEA 0 EUR
APOSOR309457-1G APOSOR309457-5G
Ethyl-6-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173342
CAS Number: 70271-77-1