Stampa…
4,7-Dichloro-8-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR309455-1G OR309455-5G
APOSOR309455-1GEA 186 EUR
APOSOR309455-1G APOSOR309455-5G
4,7-Dichloro-8-methylquinoline
4,7-Dichloro-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Peso molecolare: 212,800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684150
CAS Number: 643039-79-6