Stampa…
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR30944-1G OR30944-5G
APOSOR30944-1GEA 80 EUR
APOSOR30944-1G APOSOR30944-5G
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Formula: C₉H₁₃N₃
Peso molecolare: 163,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08062967
CAS Number: 722550-01-8