Stampa…
7-Methylcoumarin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Methylcumarin, 7-Methyl-2H-chromen-2-one
OR30939-10G OR30939-25G
APOSOR30939-10GEA 118 EUR
APOSOR30939-10G APOSOR30939-25G
7-Methylcoumarin 98%
7-Methylcoumarin
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006880
CAS Number: 2445-83-2