Stampa…
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR309382-1G OR309382-5G
APOSOR309382-1GEA 127 EUR
APOSOR309382-1G APOSOR309382-5G
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 59666-16-9