Stampa…
4-Bromo-3-methoxyphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30937-1G OR30937-25G OR30937-5G
APOSOR30937-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30937-1G APOSOR30937-25G APOSOR30937-5G
4-Bromo-3-methoxyphenol 98%
4-Bromo-3-methoxyphenol
Formula: C₇H₇BrO₂
Punto di fusione: 77…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029748
CAS Number: 102127-34-4
EINECS: 634-447-3