3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
OR309360-10G
OR309360-1G
OR309360-5G
APOSOR309360-10GEA
236
EUR
APOSOR309360-10G
APOSOR309360-1G
APOSOR309360-5G
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Peso molecolare: 199,64 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01871299 CAS Number: 68208-20-8 |