Stampa…
N-Benzyl-N-(3-butenyl)amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Benzylbut-3-en-1-amine
OR30936-1G OR30936-250MG
APOSOR30936-1GEA 212 EUR
APOSOR30936-1G APOSOR30936-250MG
N-Benzyl-N-(3-butenyl)amine 95%
N-Benzyl-N-(3-butenyl)amine
Formula: C₁₁H₁₅N
Peso molecolare: 161,25 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C/0,75mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01249643
CAS Number: 17150-62-8