Stampa…
Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate, 8-Bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309352-1G OR309352-5G
APOSOR309352-1GEA 65.5 EUR
APOSOR309352-1G APOSOR309352-5G
Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉BrClNO₂
Peso molecolare: 314,563 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173385
CAS Number: 206258-97-1