Stampa…
Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309351-1G OR309351-5G
APOSOR309351-1GEA 310 EUR
APOSOR309351-1G APOSOR309351-5G
Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉BrClNO₂
Peso molecolare: 314,563 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173367
CAS Number: 206257-39-8