Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR309350-1G
OR309350-5G
APOSOR309350-1GEA
343
EUR
APOSOR309350-1G
APOSOR309350-5G
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Formula:
C₁₄H₁₄ClNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02166834 CAS Number: 112190-03-1 |