Stampa…
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30935-25G OR30935-5G OR30935-100G
APOSOR30935-25GEA 94.5 EUR
APOSOR30935-25G APOSOR30935-5G APOSOR30935-100G
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277279
CAS Number: 30838-93-8