Stampa…
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR309349-1G OR309349-5G
APOSOR309349-1GEA 42.2 EUR
APOSOR309349-1G APOSOR309349-5G
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173417
CAS Number: 22931-71-1