Stampa…
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-chloroquinoline-3-carboxylate
OR309348-1G OR309348-5G
APOSOR309348-1GEA 61.1 EUR
APOSOR309348-1G APOSOR309348-5G
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 235,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173407
CAS Number: 13720-94-0